Principaux documents
ENA313839596
Enamine
5-chloro-8-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.63
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-8-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H9ClFN/c10-7-3-4-8(11)9-6(7)2-1-5-12-9/h3-4,12H,1-2,5H2
Clé InChI
RRUWTMVCHNYTES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73475
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73475