Principaux documents
ENA313839465
Enamine
1-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-1H-pyrazol-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.25
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-pyrazol-3-ylamine
Inchi Code
1S/C9H16N4O/c10-9-1-2-13(11-9)4-3-12-5-7-14-8-6-12/h1-2H,3-8H2,(H2,10,11)
Clé InChI
LUQBLWNZBARCGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73228
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73228