Key Documents
ENA313839449
Enamine
6-fluoro-8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.21
Numéro MDL:
Iupac Name
6-fluoro-8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H12FN/c1-7-5-9(11)6-8-3-2-4-12-10(7)8/h5-6,12H,2-4H2,1H3
Clé InChI
HRDPUHJSFWMJFT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73203
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73203