Principaux documents
ENA313839443
Enamine
3-[(2-hydroxyethyl)sulfanyl]propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(2-hydroxyethyl)sulfanyl]-1-propanol
Inchi Code
1S/C5H12O2S/c6-2-1-4-8-5-3-7/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
YJGRQEWXDDCCCV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73182
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73182