Principaux documents
ENA313839416
Enamine
2-[4-(propan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-isopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N4.2ClH/c1-6(2)11-5-9-10-7(11)3-4-8;;/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
VFNAJRFMRSYXED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72334
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72334