ENA313839179
Enamine
2-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)acetic acid
Réf. du fournisseur: EN300-72711-100MG
100,10 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-72711-100MG
100,10 €
Pf
35-36
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenylacetic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-2,4,7,10H,3,5-6,8H2,(H,13,14)
Clé InChI
JMLRZDXOJMFVPB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72711