Principaux documents
ENA313839177
Enamine
2-(4-methylbenzoyl)pyridine
100 MG
256,10 €
250 MG
366,60 €
500 MG
577,20 €
1 G
739,70 €
2.5 G
1 314,30 €
5 G
2 275,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-72709-100MG
256,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
256,10 €
250 MG
366,60 €
500 MG
577,20 €
1 G
739,70 €
2.5 G
1 314,30 €
5 G
2 275,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-72709-100MG
256,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
43-45
Iupac Name
(4-methylphenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H11NO/c1-10-5-7-11(8-6-10)13(15)12-4-2-3-9-14-12/h2-9H,1H3
Clé InChI
BHDAKOZHMSQCFH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72709
Melting Point
43-45
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72709