Principaux documents
ENA313839029
Enamine
(1-methylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.66
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-methylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-7(6-8)4-2-3-5-7;/h2-6,8H2,1H3;1H
Clé InChI
CYHREEAGZNSGMU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72902
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72902