Principaux documents
ENA311760999
Enamine
3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propan-1-amine
100 MG
102,70 €
250 MG
146,90 €
500 MG
232,70 €
1 G
297,70 €
2.5 G
465,40 €
5 G
746,20 €
10 G
1 196,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-71889-100MG
102,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
102,70 €
250 MG
146,90 €
500 MG
232,70 €
1 G
297,70 €
2.5 G
465,40 €
5 G
746,20 €
10 G
1 196,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.77
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-71889-100MG
102,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]-1-propanamine
Inchi Code
1S/C13H20ClN3/c14-12-3-1-4-13(11-12)17-9-7-16(8-10-17)6-2-5-15/h1,3-4,11H,2,5-10,15H2
Clé InChI
ZPNZUPSDZRZGKY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71889
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71889