Principaux documents
ENA311760958
Enamine
2-amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethan-1-ol hydrochloride
100 MG
148,20 €
250 MG
210,60 €
500 MG
332,80 €
1 G
426,40 €
2.5 G
735,80 €
5 G
1 250,60 €
10 G
2 281,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-71858-100MG
148,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
148,20 €
250 MG
210,60 €
500 MG
332,80 €
1 G
426,40 €
2.5 G
735,80 €
5 G
1 250,60 €
10 G
2 281,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-71858-100MG
148,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9F2NO.ClH/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8(12)4-11;/h1-3,8,12H,4,11H2;1H
Clé InChI
RZAMYLBZAGZDDI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71858
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71858