Key Documents
ENA311760805
Enamine
3-phenylmethanesulfonylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.31
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(benzylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12O4S/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)19(17,18)10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
Clé InChI
WLBNVHKERLQFBI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72459
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72459