ENA311760297
Enamine
2-[hexyl(methyl)amino]acetic acid hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-71755-100MG
162,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-71755-100MG
162,50 €
Iupac Name
[hexyl(methyl)amino]acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-6-7-10(2)8-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H
Clé InChI
NTDATTATKSUONE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71755