ENA311759910
Enamine
2-methyl-2-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]propan-1-amine
Réf. du fournisseur: EN300-71501-100MG
207,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-71501-100MG
207,50 €
Iupac Name
2-(4-isobutoxyphenyl)-2-methyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C14H23NO/c1-11(2)9-16-13-7-5-12(6-8-13)14(3,4)10-15/h5-8,11H,9-10,15H2,1-4H3
Clé InChI
DPBVXGYIBZPQRV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71501