Principaux documents
ENA311759798
Enamine
1-(prop-2-yn-1-yl)piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2-propynyl)piperidine
Inchi Code
1S/C8H13N/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1H,3-8H2
Clé InChI
LQSQLFOKTMSBEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71329