Principaux documents
ENA311759524
Enamine
1-(prop-2-en-1-yl)piperidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1-allyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-2-5-10-6-3-8(9)4-7-10/h2,8H,1,3-7,9H2
Clé InChI
NCPWHRHPZQELNR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70537
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70537