ENA311759236
Enamine
tert-butyl N-[1-(pyrrolidin-3-yl)piperidin-4-yl]carbamate
Réf. du fournisseur: EN300-49949-100MG
96,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-49949-100MG
96,20 €
Iupac Name
tert-butyl 1-(3-pyrrolidinyl)-4-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H27N3O2/c1-14(2,3)19-13(18)16-11-5-8-17(9-6-11)12-4-7-15-10-12/h11-12,15H,4-10H2,1-3H3,(H,16,18)
Clé InChI
RYEDWVUQVIEGNA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49949