Principaux documents
ENA311759012
Enamine
8-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
100 MG
176,30 €
250 MG
232,20 €
500 MG
338,80 €
1 G
422,00 €
2.5 G
874,40 €
5 G
1 579,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-70017-100MG
176,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
176,30 €
250 MG
232,20 €
500 MG
338,80 €
1 G
422,00 €
2.5 G
874,40 €
5 G
1 579,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-70017-100MG
176,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
8-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10ClN.ClH/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8;/h1,3,5,11H,2,4,6H2;1H
Clé InChI
GPBWNHANBOLYQM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70017
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70017