Principaux documents
ENA311759008
Enamine
2-(cyclopentylamino)acetamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(cyclopentylamino)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c8-7(10)5-9-6-3-1-2-4-6;/h6,9H,1-5H2,(H2,8,10);1H
Clé InChI
NKHCKBBXSUJAGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70002
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70002