Principaux documents
ENA308585050
Enamine
4-(propylcarbamoyl)butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Iupac Name
5-oxo-5-(propylamino)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-2-6-9-7(10)4-3-5-8(11)12/h2-6H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
PPXIZOJZOSPHLC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69074
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69074