Key Documents
ENA308584687
Enamine
3-methyl-N-(3-methylcyclohexyl)cyclohexan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.38
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-N-(3-methylcyclohexyl)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C14H27N/c1-11-5-3-7-13(9-11)15-14-8-4-6-12(2)10-14/h11-15H,3-10H2,1-2H3
Clé InChI
FBBSSGDEXCODGU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69058
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69058