Principaux documents
ENA308584414
Enamine
isoquinolin-7-ol hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.07
Numéro MDL:
Iupac Name
7-isoquinolinol hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H7NO.BrH/c11-9-2-1-7-3-4-10-6-8(7)5-9;/h1-6,11H;1H
Clé InChI
MTTONOWNGHQVGR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69437
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69437