Principaux documents
ENA308584390
Enamine
1-(1H-purin-6-yl)piperidin-4-amine dihydrochloride
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1 002,30 €
5 G
1 484,60 €
10 G
2 200,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-69316-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1 002,30 €
5 G
1 484,60 €
10 G
2 200,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-69316-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1H-purin-6-yl)-4-piperidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N6.2ClH/c11-7-1-3-16(4-2-7)10-8-9(13-5-12-8)14-6-15-10;;/h5-7H,1-4,11H2,(H,12,13,14,15);2*1H
Clé InChI
SMZWGQQFUVHAIF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69316
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69316