Principaux documents
ENA308584134
Enamine
4-(thiophen-2-yl)pyrimidin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
187-190
Iupac Name
4-(2-thienyl)-2-pyrimidinylamine
Inchi Code
1S/C8H7N3S/c9-8-10-4-3-6(11-8)7-2-1-5-12-7/h1-5H,(H2,9,10,11)
Clé InChI
IXOUSLAWDHODKH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69016
Melting Point
187-190
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69016