ENA308583857
Enamine
4-(ethylcarbamoyl)butanoic acid
Réf. du fournisseur: EN300-68635-100MG
126,90 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-68635-100MG
126,90 €
Iupac Name
5-(ethylamino)-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-2-8-6(9)4-3-5-7(10)11/h2-5H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
SSTGFNDNZPNRMJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68635