Principaux documents
ENA308583553
Enamine
5-amino-1-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
100 MG
123,50 €
250 MG
176,80 €
500 MG
278,20 €
1 G
356,20 €
2.5 G
700,70 €
5 G
1 034,80 €
10 G
1 535,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-65093-100MG
123,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
123,50 €
250 MG
176,80 €
500 MG
278,20 €
1 G
356,20 €
2.5 G
700,70 €
5 G
1 034,80 €
10 G
1 535,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-65093-100MG
123,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-1-(4-pyridinyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7N5/c10-5-7-6-13-14(9(7)11)8-1-3-12-4-2-8/h1-4,6H,11H2
Clé InChI
YJQFNOQKDZGZAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65093
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65093