Principaux documents
ENA308583492
Enamine
4-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)aniline
100 MG
110,50 €
250 MG
157,30 €
500 MG
299,00 €
1 G
423,80 €
2.5 G
828,10 €
5 G
1 227,20 €
10 G
1 820,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-58293-100MG
110,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
110,50 €
250 MG
157,30 €
500 MG
299,00 €
1 G
423,80 €
2.5 G
828,10 €
5 G
1 227,20 €
10 G
1 820,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.3
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-58293-100MG
110,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H7N3S2/c9-6-1-3-7(4-2-6)13-8-11-10-5-12-8/h1-5H,9H2
Clé InChI
XQYYWSFSSCBHGH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58293
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58293