Principaux documents
ENA308583237
Enamine
1-methyl-4-(4-methyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)pyridin-1-ium iodide
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1 407,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-68317-100MG
126,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1 407,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-68317-100MG
126,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-4-(4-methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)pyridinium iodide
Inchi Code
1S/C10H11N3O2.HI/c1-10(8(14)11-9(15)12-10)7-3-5-13(2)6-4-7;/h3-6H,1-2H3,(H-,11,12,14,15);1H
Clé InChI
LHBBIEQWDHIVMC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
[I-]
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68317
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68317