Documents
ENA308583229
Enamine
2-methyl-4-[(3-methylphenyl)methoxy]aniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.77
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-4-[(3-methylbenzyl)oxy]aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NO.ClH/c1-11-4-3-5-13(8-11)10-17-14-6-7-15(16)12(2)9-14;/h3-9H,10,16H2,1-2H3;1H
Clé InChI
XSIMPOHCMVBPQI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67582
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67582