Principaux documents
ENA300792134
Enamine
6-chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.62
Numéro MDL:
Pf
78-83
Iupac Name
6-chloro-1-indanol
Inchi Code
1S/C9H9ClO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5,9,11H,2,4H2
Clé InChI
IVDNEJBOKXINDZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67341
Melting Point
78-83
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67341