Principaux documents
ENA300791599
Enamine
1-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.13
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Inchi Code
1S/C11H12BrF3N2/c12-8-1-2-10(9(7-8)11(13,14)15)17-5-3-16-4-6-17/h1-2,7,16H,3-6H2
Clé InChI
PSWUXRIQDCPOBT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67145
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67145