Principaux documents
ENA300791053
Enamine
(1-phenylcycloheptyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.33
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-phenylcycloheptyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H21N/c15-12-14(10-6-1-2-7-11-14)13-8-4-3-5-9-13/h3-5,8-9H,1-2,6-7,10-12,15H2
Clé InChI
FGKBAXPKRRVDBI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66224
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66224