Principaux documents
ENA300790813
Enamine
[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)methyl](ethyl)amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.71
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
N-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-12-8-9-4-3-5-10-11(9)14-7-6-13-10;/h3-5,12H,2,6-8H2,1H3;1H
Clé InChI
XLGAMLFOHNRJFH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67048
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67048