Principaux documents
ENA296275241
Enamine
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Pf
94-95
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-ol
Inchi Code
1S/C9H10O3/c10-7-2-3-8-9(6-7)12-5-1-4-11-8/h2-3,6,10H,1,4-5H2
Clé InChI
PRTZXDPIVPFBFR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65358
Melting Point
94-95
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65358