Principaux documents
ENA296275155
Enamine
N-phenylpyrrolidin-3-amine
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
5 G
1 894,10 €
10 G
2 809,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-61759-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
5 G
1 894,10 €
10 G
2 809,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-61759-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
78-80
Iupac Name
N-phenyl-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-2-4-9(5-3-1)12-10-6-7-11-8-10/h1-5,10-12H,6-8H2
Clé InChI
AAFUQJGCJNFFRT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61759
Melting Point
78-80
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61759