ENA296274863
Enamine
ethyl 3-[5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]propanoate
Réf. du fournisseur: EN300-65273-100MG
146,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-65273-100MG
146,40 €
Iupac Name
ethyl 3-[5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]propanoate
Inchi Code
1S/C13H13ClN2O3/c1-2-18-12(17)8-7-11-15-16-13(19-11)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8H2,1H3
Clé InChI
VFCLZKCTZSQYSJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65273