Principaux documents
ENA295068926
Enamine
2-(pyrrolidin-1-yl)quinoline-3-carboxylic acid
100 MG
273,00 €
250 MG
388,70 €
500 MG
618,80 €
1 G
795,60 €
2.5 G
1 558,70 €
5 G
2 304,90 €
10 G
3 419,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-64751-100MG
273,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
273,00 €
250 MG
388,70 €
500 MG
618,80 €
1 G
795,60 €
2.5 G
1 558,70 €
5 G
2 304,90 €
10 G
3 419,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-64751-100MG
273,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-pyrrolidinyl)-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H14N2O2/c17-14(18)11-9-10-5-1-2-6-12(10)15-13(11)16-7-3-4-8-16/h1-2,5-6,9H,3-4,7-8H2,(H,17,18)
Clé InChI
IPLRIFOYICTCRM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64751
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64751