Principaux documents
ENA295068727
Enamine
N-(4-aminocyclohexyl)acetamide
100 MG
348,40 €
250 MG
499,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-64418-100MG
348,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
348,40 €
250 MG
499,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-64418-100MG
348,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(4-aminocyclohexyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h7-8H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
DGCIBJXJCNPBTN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64418
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64418