Principaux documents
ENA295068627
Enamine
[(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)methyl](methyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.26
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-8-5-10(7-12-3)6-9(2)11(8)13-4/h5-6,12H,7H2,1-4H3
Clé InChI
ZPIMFTXUHWUBLE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64204
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64204