Principaux documents
ENA295068555
Enamine
N-(4-methylphenyl)piperidin-4-amine
100 MG
249,60 €
250 MG
357,50 €
500 MG
592,80 €
1 G
759,20 €
2.5 G
1 488,50 €
5 G
2 202,20 €
10 G
3 265,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-64108-100MG
249,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
249,60 €
250 MG
357,50 €
500 MG
592,80 €
1 G
759,20 €
2.5 G
1 488,50 €
5 G
2 202,20 €
10 G
3 265,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-64108-100MG
249,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(4-methylphenyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-10-2-4-11(5-3-10)14-12-6-8-13-9-7-12/h2-5,12-14H,6-9H2,1H3
Clé InChI
RUDYFATVFHYYBS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64108
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64108