Key Documents
ENA295068236
Enamine
N,N-dimethyl-1-[(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)sulfanyl]formamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.33
Numéro MDL:
Iupac Name
S-(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl) dimethylthiocarbamate
Inchi Code
1S/C13H15NO2S/c1-14(2)13(16)17-10-6-7-11-9(8-10)4-3-5-12(11)15/h6-8H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
AMZNKLYLFKFXDT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64467
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64467