Principaux documents
ENA295068123
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(1-tert-butyl-4-cyano-1H-pyrrol-2-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 1-tert-butyl-4-cyano-1H-pyrrol-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H14F3N3O2/c1-11(2,3)18-6-8(5-16)4-9(18)17-10(19)20-7-12(13,14)15/h4,6H,7H2,1-3H3,(H,17,19)
Clé InChI
MTYWJIOBYGTZID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62343
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62343