Principaux documents
ENA292596588
Enamine
2-(4-sulfamoylphenoxy)acetic acid
100 MG
211,40 €
250 MG
282,90 €
500 MG
420,70 €
1 G
526,00 €
2.5 G
826,30 €
5 G
1 328,10 €
10 G
1 819,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-59488-100MG
211,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
211,40 €
250 MG
282,90 €
500 MG
420,70 €
1 G
526,00 €
2.5 G
826,30 €
5 G
1 328,10 €
10 G
1 819,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-59488-100MG
211,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
194-196
Iupac Name
[4-(aminosulfonyl)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO5S/c9-15(12,13)7-3-1-6(2-4-7)14-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Clé InChI
IIILLPUTZFBNTB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59488
Melting Point
194-196
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59488