Principaux documents
ENA292596584
Enamine
N-(propan-2-yl)piperidin-3-amine
100 MG
158,60 €
250 MG
226,20 €
500 MG
423,80 €
1 G
564,20 €
2.5 G
1 106,30 €
5 G
1 636,70 €
10 G
2 429,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-61495-100MG
158,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
158,60 €
250 MG
226,20 €
500 MG
423,80 €
1 G
564,20 €
2.5 G
1 106,30 €
5 G
1 636,70 €
10 G
2 429,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-61495-100MG
158,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-isopropyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-7(2)10-8-4-3-5-9-6-8/h7-10H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
XAXUUHPCEVNZFT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61495