Documents
ENA292596476
Enamine
4-methanesulfonyl-N-(propan-2-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.3
Numéro MDL:
Iupac Name
N-isopropyl-4-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H15NO2S/c1-8(2)11-9-4-6-10(7-5-9)14(3,12)13/h4-8,11H,1-3H3
Clé InChI
KLWXJIXQZNBHRZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62176
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62176