Principaux documents
ENA292596128
Enamine
1-[(4-aminophenyl)methyl]piperidin-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.29
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-aminobenzyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c13-11-3-1-10(2-4-11)9-14-7-5-12(15)6-8-14/h1-4,12,15H,5-9,13H2
Clé InChI
YHULNZHMWVPUQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61583
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61583