Principaux documents
ENA292596126
Enamine
2-amino-1-(4-benzylpiperazin-1-yl)ethan-1-one dihydrochloride
100 MG
63,70 €
250 MG
89,70 €
500 MG
141,70 €
1 G
182,00 €
2.5 G
387,40 €
5 G
730,60 €
10 G
1 417,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-61581-100MG
63,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
63,70 €
250 MG
89,70 €
500 MG
141,70 €
1 G
182,00 €
2.5 G
387,40 €
5 G
730,60 €
10 G
1 417,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-61581-100MG
63,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-benzyl-1-piperazinyl)-2-oxoethylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N3O.2ClH/c14-10-13(17)16-8-6-15(7-9-16)11-12-4-2-1-3-5-12;;/h1-5H,6-11,14H2;2*1H
Clé InChI
CGGOSPOYCXTPIS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61581
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61581