Principaux documents
ENA282548710
Enamine
2-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanethioamide
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1 187,70 €
5 G
1 733,70 €
10 G
2 550,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-60447-100MG
207,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1 187,70 €
5 G
1 733,70 €
10 G
2 550,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-60447-100MG
207,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanethioamide
Inchi Code
1S/C6H10N4S/c1-5(6(7)11)2-10-4-8-3-9-10/h3-5H,2H2,1H3,(H2,7,11)
Clé InChI
GSTZKEVDDFIVIZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60447
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60447