Principaux documents
ENA282548626
Enamine
5-carbamoylthiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.18
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(aminocarbonyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5NO3S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H2,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
QHUQNZMROQKPRS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61351
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61351