Principaux documents
ENA282548619
Enamine
5-fluoro-2-[(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)sulfanyl]aniline
100 MG
83,20 €
250 MG
118,30 €
500 MG
187,20 €
1 G
239,20 €
2.5 G
468,00 €
5 G
689,00 €
10 G
1 021,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-61339-100MG
83,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
83,20 €
250 MG
118,30 €
500 MG
187,20 €
1 G
239,20 €
2.5 G
468,00 €
5 G
689,00 €
10 G
1 021,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-61339-100MG
83,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-2-[(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)sulfanyl]aniline
Inchi Code
1S/C10H10FN3S/c1-14-5-4-13-10(14)15-9-3-2-7(11)6-8(9)12/h2-6H,12H2,1H3
Clé InChI
IYJFRYUKZZBWAC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61339
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61339