Principaux documents
ENA282548530
Enamine
3-(propylamino)pyrrolidine-2,5-dione
100 MG
128,20 €
250 MG
163,30 €
500 MG
232,20 €
1 G
284,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-61201-100MG
128,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
128,20 €
250 MG
163,30 €
500 MG
232,20 €
1 G
284,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-61201-100MG
128,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(propylamino)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-2-3-8-5-4-6(10)9-7(5)11/h5,8H,2-4H2,1H3,(H,9,10,11)
Clé InChI
ISCOKDCBGVPLPL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61201
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61201